Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Beskrivelse
- Flasker leveres uden låg eller hældering
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Mængde | 10 Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 45 |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 176 mm |
| Vis mere |