Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, bredhalsede, runde medieflasker
Artikelnummer. 11353504
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
150 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11353504 100 mL Pakke med 10
11333504 25 mL Pakke med 10
11343504 50 mL Pakke med 10
15757927 150 mL Pakke med 10
11363504 250 mL Pakke med 10
11373504 500 mL Pakke med 10
11383504 1000 mL Pakke med 10
11393504 2000 mL Pakke med 10
15777927 3500 mL Hver
11303514 5000 mL Hver
11313514 10,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11353504 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1517/04
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas og overholder ISO 479. Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals og runde medieflasker har skrånende skuldre for jævn hældehandling. Hvide gradueringer og markeringsplet giver nem volumenvurdering.
  • Flasker leveres uden låg eller hældering
  • Skrå skuldre for jævn hældehandling
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelsk) 3,4 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,2''
Til brug med (applikation) Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
Materiale Borosilikatglas
Mængde 10 Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Certificeringer/compliance ISO 4796
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 100 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 56 mm