Få mere at vide
Pyrex™ Bred hals rundbundet kogekolbe
Artikelnummer. 12539105
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
Pakke med 5
Artikelnummer. 12539105
Brand: Pyrex 1120/08D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder ISO 24450 og DIN 12353
  • Med bred hals for at lette tilsætning af faste prøver osv
  • Modstandsdygtig over for kemisk korrosion og termisk chok
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 24450, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 145 mm
Hals stil Brede
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Lukkestørrelse 45