Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas med bred hals fladbund kogekolbe
Artikelnummer. p-8401023
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 30
Artikelnummer. 10427230
Brand: Pyrex 1080/08D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød
  • Overholder ISO 24450
  • Med bred hals for nem tilføjelse af faste prøver osv
  • Flad base til at stå på bænke og kogeplader mv
  • Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød
  • Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 24450
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 140 mm