Få mere at vide
Pyrex™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Artikelnummer. p-8002569
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10755722
Brand: Pyrex 1140/10D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med hvidemaljerede graderinger.
Fremstillet af PyrexTM borosilikatglas med hvidemaljerede inddelinger.
  • Overholder DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende termisk ydeevne
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
  • Gradueret til kapacitet
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 24450, DIN 12385
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 175 mm
Inkluderer Omtrentlige gradueringer
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm
Lukkestørrelse 45