Få mere at vide
Pyrex™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Fremstillet af PyrexTM borosilikatglas med hvidemaljerede inddelinger.
- Overholder DIN ISO 24450
- Erlenmeyer mønster
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Fremragende termisk ydeevne
- Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
- Gradueret til kapacitet
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 24450, DIN 12385 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | Ja |
| Højde (metrisk) | 275 mm |
| Inkluderer | Omtrentlige gradueringer |
| Form | Konisk |
| Skriveflade | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 153 mm |
| Vis mere |