Få mere at vide
Pyrex™ Erlenmeyerkolbe med bred hals
Artikelnummer. 10755722
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Højde (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10755722 500 mL 175 mm 105 mm Pakke med 10
11932619 100 mL 110 mm 64 mm Pakke med 10
12039012 250 mL 140 mm 85 mm Pakke med 10
12049012 1000 mL 220 mm 131 mm Pakke med 10
12529125 2000 mL 275 mm 153 mm Pakke med 10
10389789 50 mL 85 mm 48 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10755722 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1140/10D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med hvidemaljerede graderinger.
Fremstillet af PyrexTM borosilikatglas med hvidemaljerede inddelinger.
  • Overholder DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende termisk ydeevne
  • Høj modstandsdygtighed over for kemiske angreb
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
  • Gradueret til kapacitet
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 24450, DIN 12385
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 175 mm
Inkluderer Omtrentlige gradueringer
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 105 mm
Lukkestørrelse 45