Få mere at vide
Pyrex™ Urglas af borosilikatglas
Beskrivelse
Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglas af borosilikatglas bruges til fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre. Brandpolerede kanter reducerer afslag og brud.
- Til inddampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre
- Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
- Brandpolerede kanter for at reducere afslag og brud
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Rund |
| Type | Urglas |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægerglas |
| Indvendig finish | Poleret |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |