Få mere at vide
Pyrex™ Urglas af borosilikatglas
Artikelnummer. 11393444
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11393444
Brand: Pyrex 1060/10D
Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglas af borosilikatglas bruges til fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre. Brandpolerede kanter reducerer afslag og brud.
  • Til inddampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre
  • Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
  • Brandpolerede kanter for at reducere afslag og brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægerglas
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 80 mm