Få mere at vide
Pyrex™ Urglas af borosilikatglas
Artikelnummer. 10315100
Skift visning
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10315100 150 mm Pakke med 10
11303454 100 mm Hver
10468370 100 mm Pakke med 10
10651651 125 mm Pakke med 10
11313454 125 mm Hver
11323454 150 mm Hver
11367824 250 mm Hver
10101780 250 mm Pakke med 10
11373444 50 mm Hver
10706071 50 mm Pakke med 10
11363444 40 mm Hver
10681101 40 mm Pakke med 10
10706261 60 mm Pakke med 10
11383444 60 mm Hver
11926288 80 mm Pakke med 10
11393444 80 mm Hver
13481829 200 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10315100 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1060/20D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglas af borosilikatglas bruges til fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre. Brandpolerede kanter reducerer afslag og brud.
  • Til inddampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre
  • Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ borosilikatglas
  • Brandpolerede kanter for at reducere afslag og brud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Borosilikatglas
Form Rund
Type Urglas
Til brug med (applikation) Fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægerglas
Indvendig finish Poleret
Diameter (metrisk) 150 mm