Få mere at vide
Pyrex™ Urglas af borosilikatglas
Artikelnummer. 10101780
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10101780
Brand: Pyrex 1060/24D
Fremstillet af varmebestandig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglas af borosilikatglas bruges til fordampningsarbejde og tildækning af opvarmede bægre. Brandpolerede kanter reducerer afslag og brud.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flat
Materiale Borosilicate Glass
Form Round
Type Watch Glass
Til brug med (applikation) Evaporation Work and Covering Heated Beakers
Indvendig finish Polished
Diameter (metrisk) 250 mm