Få mere at vide
Pyrex™ Büchner kolbe med gevindforbindelse Artikelnummer.: 11317834
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Büchner kolbe med gevindforbindelse
Artikelnummer. 11317834
250 mL, 155 mm, 35 mm (hals-id), 85 mm, Pakke med 10
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Højde (metrisk):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
385 mm
Diameter (metrisk) indvendig slange:
24 mm (hals-id)
35 mm (hals-id)
45 mm (hals-id)
60 mm (hals-id)
68 mm (hals-id)
Diameter (metrisk) Udvendig:
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11317834
Brand: Pyrex 1170/04SC
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. Pyrex™ Büchner-kolbe med skruetråd har en kraftig vægkonstruktion til vakuumfiltreringsapplikationer og en værktøjshals til at acceptere en boret gummiprop. Sidearm inkluderer en PTFE-gevindforbindelse til nem og sikker montering af 9 mm-hullers vakuumrør. Overholder ISO 6556.
  • Overholder ISO 6556
  • Büchner-kolber med kraftig vægkonstruktion til vakuumfiltreringsapplikationer
  • sidearm har en PTFE-gevindkonnektor for nem og sikker montering af vakuumslange med 9 mm boring
  • Med værktøjshals til at acceptere en boret gummiprop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 6556, DIN 12476
Diameter (metrisk) indvendig slange 35 mm (hals-id)
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 155 mm
Inkluderer PTFE skruegevindforbindelse
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Büchner kolbe med gevindforbindelse >