Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas vakuumekssikkatordæksel
Artikelnummer. 11985869
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vakuum ekssikkatorer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11985869 Vakuum ekssikkatorer Hver
1 options
Artikelnummer. 11985869 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1594/04D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    1762.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 407.92 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Designet til brug under vakuum.
  • Designet til brug under vakuum
  • Robust konstruktion i borosilikatglas
  • Slebne glasflanger
  • Låget har en 24/29 fatning til at acceptere ekssikkatorstophaner
  • Plader til plader med en diameter på 200 mm
  • Pladerne er placeret på en indvendig afsats i bunden
  • Tilbehør metal perforeret plade og Rotaflo™ glas/PTFE stophane tilgængelig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 220 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Vakuum ekssikkatorer
Produkttype Vakuumekssikkatordæksel