Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas vakuumekssikkator
Artikelnummer. 11975869
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11975869 85 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11975869 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1594/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 DKK
    3219.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 745.55 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Designet til brug under vakuum.
  • Designet til brug under vakuum
  • Robust konstruktion i borosilikatglas
  • Slebne glasflanger
  • Låget har en 24/29 fatning til at acceptere ekssikkatorstophaner
  • Vælg mellem to størrelser - til at rumme plader med en diameter på 150 mm eller 200 mm
  • Pladerne er placeret på en indvendig afsats i bunden
  • Tilbehør metal perforeret plade og Rotaflo™ glas/PTFE stophane tilgængelig
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Komplet Dessicator
Størrelse 24/29
Højde (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) indvendig slange Flange: 170 mm