Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas stophane med nøgle
Type:
Dobbeltboret stophane
Stophane med enkelt boring
Plug Bore:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med PTFE nøgle, for overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglasstophane med nøgle er lavet til en tilspidsning på 1:10, hvilket giver en kombination af ydeevne og nem betjening.
- Tønder: højpoleret
- Nøgler: selvsmørende, hvilket undgår behovet for stophanefedt
- Nøgler: Fuldt udskiftelige og inkluderer skruegevindholder i plast
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dobbeltboret stophane |
| Plug Bore | 2,5 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Diameter (metrisk) sidearm | 9 mm |
| Inkluderer | PTFE nøgle, Plast skruegevindholder |