Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas stophane med nøgle
Artikelnummer. 13451899
Skift visning
Type:
Dobbeltboret stophane
Stophane med enkelt boring
Plug Bore:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diameter (metrisk) sidearm:
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Plug Bore Diameter (metrisk) sidearm Pakningsstørrelse
13451899 Dobbeltboret stophane 2,5 mm 9 mm -
11910955 Stophane med enkelt boring 2,5 mm 10 mm Pakke med 5
11392115 Stophane med enkelt boring 1,5 mm 8 mm Pakke med 5
12444781 Stophane med enkelt boring 6,0 mm 12 mm Pakke med 5
12907316 Stophane med enkelt boring 4 mm 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13451899 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SST203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 DKK
    2559.05 DKK / Pakke med 5
    Spare 395.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas med PTFE nøgle, for overlegen kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglasstophane med nøgle er lavet til en tilspidsning på 1:10, hvilket giver en kombination af ydeevne og nem betjening.
  • Tønder: højpoleret
  • Nøgler: selvsmørende, hvilket undgår behovet for stophanefedt
  • Nøgler: Fuldt udskiftelige og inkluderer skruegevindholder i plast
Tekniske data
Type Dobbeltboret stophane
Plug Bore 2,5 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 9 mm
Inkluderer PTFE nøgle, Plast skruegevindholder