Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikat Glaskvadratiske medielaboratorieflasker
Artikelnummer. 12073333
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
12073333 1000 mL 45 mm Pakke med 10
12053333 100 mL 32 mm Pakke med 10
12063333 250 mL 45 mm Pakke med 10
11993779 500 mL 45 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12073333 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1520/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 DKK
    1258.36 DKK / Pakke med 10
    Spare 131.64 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Firkantede medielaboratorieflasker tillader tættere stabling i vandbade eller på hylder. Den firkantede form giver op til 20% pladsbesparelse sammenlignet med runde flasker. Hver flaske indeholder et polypropylendæksel og en hældningsring. Til brug op til 140 °C.
  • Den firkantede form tillader tættere stabling i vandbade eller på hylder
  • Op til 20% pladsbesparelse sammenlignet med runde flasker
  • Flaske komplet med polypropylendæksel og hældningsring
  • Til brug op til 140 °C
  • Udskrevet med retrace-kode: downloadbart batchcertifikat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer Låg og hældering
Materiale Borosilikatglas
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 222 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Lukketype Kasket
Form Firkant