Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Reserveglasnøgler
Artikelnummer. 15633076
Skift visning
Diameter (metrisk):
12,5 mm
14,5 mm
Plug Bore:
1,5 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Plug Bore Pakningsstørrelse
15633076 14,5 mm 2,5 mm Pakke med 5
12454761 12,5 mm 1,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15633076 Leverandør Pyrex Leverandørnr. SST103K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.70 DKK
    733.18 DKK / Pakke med 5
    Spare 154.52 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet af borosilikatglas
  • Udskiftningsnøgler til SSD: seriestophaner
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Leveres komplet med nøgleholder
Tekniske data
Type Reserveglasnøgle
Plug Bore 2,5 mm
Diameter (metrisk) 14,5 mm
Materiale Borosilikatglas