Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Reserveglasnøgler
Fremstillet af borosilikatglas
Brand: Pyrex SSD102K
216.45 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Udskiftningsnøgler til SSD: seriestophaner
- Fremstillet af borosilikatglas
- Leveres komplet med nøgleholder
Tekniske data
Reserveglasnøgle | |
1.5 mm | |
12.5 mm | |
Borosilikatglas |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Reserveglasnøgler > Stikboring: 1,5 mm; Diameter: 12,5 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion