Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Reservebaser
Diameter (metrisk) Indvendig:
Flange: 170 mm
Flange: 220 mm
Unit Size:
Hver
Description
Fås i 170 og 220 mm flange ID
Specifications
Specifications
| Produkttype | Reservebase |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | ikke-vakuum ekssikkatorer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Flange: 220 mm |