Få mere at vide
Pyrex™ reagensglas til dyrkning i borosilikatglas med rund bund og skruelåg
Artikelnummer. 13048413
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
Artikelnummer. 13048413
Brand: Pyrex 1636/10MP
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™-kulturreagensglas fås i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™ reagensglas til dyrkning kommer i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
  • Ideel til kulturarbejde
  • Fremstillet af Pyrex™-borosilikatglas
  • Høj modstandsdygtighed over for vandpåvirkning der reducerer udvaskning af kontaminanter, som kan forårsage pH-ændringer
  • Skruelåg af fenol med inert PTFE-foret gummidisk ​
  • Hætten kan modstå gentagne tørvarme- og dampsteriliseringscyklusser (121°C i to timer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Ideel til kulturarbejde
Inkluderer Skruelåg
Liner materiale PTFE
Trådstørrelse 22 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 22 mm
Lukketype Skruelåg