Få mere at vide
Pyrex™ reagensglas til dyrkning i borosilikatglas med rund bund og skruelåg
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 40
Beskrivelse
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™ reagensglas til dyrkning kommer i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
- Ideel til kulturarbejde
- Fremstillet af Pyrex™-borosilikatglas
- Høj modstandsdygtighed over for vandpåvirkning der reducerer udvaskning af kontaminanter, som kan forårsage pH-ændringer
- Skruelåg af fenol med inert PTFE-foret gummidisk
- Hætten kan modstå gentagne tørvarme- og dampsteriliseringscyklusser (121°C i to timer)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 28 ml |
| Længde (metrisk) | 180 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Ideel til kulturarbejde |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Liner materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | 18 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Vis mere |