Få mere at vide
Pyrex™ reagensglas til dyrkning i borosilikatglas med rund bund og skruelåg
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
Hver
Pakke med 40
Descripción
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™ reagensglas til dyrkning kommer i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
- Ideel til kulturarbejde
- Fremstillet af Pyrex™-borosilikatglas
- Høj modstandsdygtighed over for vandpåvirkning der reducerer udvaskning af kontaminanter, som kan forårsage pH-ændringer
- Skruelåg af fenol med inert PTFE-foret gummidisk
- Hætten kan modstå gentagne tørvarme- og dampsteriliseringscyklusser (121°C i to timer)
Especificaciones
Especificaciones
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 14 ml |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Ideel til kulturarbejde |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Liner materiale | PTFE |
| Trådstørrelse | 15 mm |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido