Få mere at vide
Pyrex™ reagensglas til dyrkning i borosilikatglas med rund bund og skruelåg
Artikelnummer. 10297774
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
missing translation for 'unitSize':
Hver
Pakke med 40
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) missing translation for 'unitSize'
10297774 36 ml 100 mm Pakke med 40
10004654 11 ml 100 mm Pakke med 40
13008413 11 ml 100 mm Hver
12505077 14 ml 125 mm Pakke med 40
11387814 14 ml 125 mm Hver
11397814 19 ml 160 mm Hver
11940955 19 ml 160 mm Pakke med 40
13018413 15 ml 100 mm Hver
11307824 15 ml 100 mm Pakke med 40
13028413 28 ml 180 mm Hver
11317824 28 ml 180 mm Pakke med 40
13058413 36 ml 100 mm Hver
13038413 40 ml 200 mm Hver
11327824 40 ml 200 mm Pakke med 40
10044604 9 ml 100 mm Pakke med 40
12349339 70 ml 200 mm Hver
10400105 70 ml 200 mm Pakke med 40
13048413 50 ml 200 mm Hver
10125144 50 ml 200 mm Pakke med 40
10422205 20 ml 100 mm Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 missing translation for 'options'
Product Code. 10297774 missing translation for 'mfr' Pyrex missing translation for 'supplierNo' 1636/42MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 DKK
    4143.60 DKK / Pakke med 40
    Spare 631.40 DKK
    13% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™-kulturreagensglas fås i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
Ideel til dyrkningsarbejde med PBT-skruelåg og PTFE-foret gummidisk. Pryex™ reagensglas til dyrkning kommer i en lang række størrelser for at opfylde dine behov.
  • Ideel til kulturarbejde
  • Fremstillet af Pyrex™-borosilikatglas
  • Høj modstandsdygtighed over for vandpåvirkning der reducerer udvaskning af kontaminanter, som kan forårsage pH-ændringer
  • Skruelåg af fenol med inert PTFE-foret gummidisk ​
  • Hætten kan modstå gentagne tørvarme- og dampsteriliseringscyklusser (121°C i to timer)
Specifications
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 36 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med Ideel til kulturarbejde
Inkluderer Skruelåg
Liner materiale PTFE
Trådstørrelse 25 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Skruelåg