Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Artikelnummer. 11972619
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
3500 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11972619 50 mL Pakke med 10
11962619 25 mL -
11982619 100 mL Pakke med 10
15727927 150 mL Pakke med 10
11992619 250 mL Pakke med 10
11902629 500 mL Pakke med 10
11912629 1000 mL -
11922629 2000 mL -
15747927 3500 mL Hver
12094637 5000 mL Hver
12094717 10,000 mL Hver
10670191 15,000 mL Hver
12643796 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11972619 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1516/02D
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bland og opbevar en bred vifte af dyrkningsmedier med disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
  • Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
  • Skrå skuldre for jævn hældehandling
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
  • Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
  • Til brug op til 140 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Til brug med (applikation) Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium
Inkluderer Polypropylen skruelåg og hældering
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Mængde 10 Pk.
Trådstørrelse (metrisk) GL 32
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 88 mm
Til brug med (udstyr) Ideelt til blanding og opbevaring af kulturmedium
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 32 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance ISO 4796
Engangs Genanvendelig
Produkttype Reagensflaske