Få mere at vide
Pyrex™ Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Description
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
- Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Til brug op til 140 °C
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,4 tommer |
| Til brug med (applikation) | Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium |
| Inkluderer | Polypropylen skruelåg og hældering |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Mængde | 10 Pk. |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Show More |