Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker
Artikelnummer. p-8002559
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11940326
Brand: Pyrex 1515/01D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C °og har fremragende kemisk resistens.
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C, °og har fremragende kemikalieresistens.
  • Overholder ISO 4796-1
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemiske angreb og høje temperaturer
  • Leveres med PBT skruelåg, der har en PTFE-beklædt tætningsskive
  • Autoklaverbar
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier mv
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Lukningsfarve Sort
Certificeringer/compliance ISO 4796-1
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 65 mm
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Lukketype Skruelåg