Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C, °og har fremragende kemikalieresistens.
- Complies with ISO 4796-1
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15,000 mL |
| Til brug med (applikation) | Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| nr. pr. pakke | 1/PK |
| Lukningsfarve | Black |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796-1 |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | Yes |
| Højde (metrisk) | 460 mm |
| Lukke liner | PTFE |
| Vis mere |