Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker
Artikelnummer. 11940326
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11940326 25 mL Pakke med 10
11961598 50 mL Pakke med 10
10105044 100 mL Pakke med 10
10411235 250 mL Pakke med 10
10786885 500 mL -
10422575 1000 mL Pakke med 10
10230700 2000 mL Pakke med 10
11347854 5000 mL Hver
11357854 10,000 mL Hver
15517690 15,000 mL Pakke med 5
15527690 20,000 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11940326 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1515/01D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00 DKK
    536.65 DKK / Pakke med 10
    Spare 88.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C °og har fremragende kemisk resistens.
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C, °og har fremragende kemikalieresistens.
  • Overholder ISO 4796-1
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemiske angreb og høje temperaturer
  • Leveres med PBT skruelåg, der har en PTFE-beklædt tætningsskive
  • Autoklaverbar
  • Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring af reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier mv
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 65 mm
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 20 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 4796-1