Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker
Beskrivelse
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse borosilikatglasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker tåler varmluftsterilisering op til 180 C, °og har fremragende kemikalieresistens.
- Overholder ISO 4796-1
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas
- Fremragende modstandsdygtighed over for kemiske angreb og høje temperaturer
- Leveres med PBT skruelåg, der har en PTFE-beklædt tætningsskive
- Autoklaverbar
- Hvide gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Til brug med (applikation) | Ideel til opbevaring af reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier mv |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796-1 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 175 mm |
| Lukke liner | PTFE |
| Vis mere |