Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas almindelig hals Kjeldahl Kolbe
Artikelnummer. 15547680
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
101 mm
115 mm
81 mm
Pære: 58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15547680 300 mL 81 mm Pakke med 20
11313624 800 mL 115 mm Pakke med 10
11303624 500 mL 101 mm Pakke med 10
11383614 100 mL Pære: 58 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15547680 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1200/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3921.75 DKK
    3401.68 DKK / Pakke med 20
    Spare 520.07 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Velegnet til bestemmelse af nitrogen
  • Tåler høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for kemisk korrosion
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals 24 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 28 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 300 mm
Hals stil Almindelig
Diameter (metrisk) Udvendig 81 mm