Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas almindelig hals Kjeldahl Kolbe
Artikelnummer. 11383614
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
101 mm
115 mm
81 mm
Pære: 58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11383614
Brand: Pyrex 1200/04M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til bestemmelse af nitrogen
  • Tåler høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals 17 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 22 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 240 mm
Hals stil Almindelig
nr. pr. pakke 10
Diameter (metrisk) Udvendig Pære: 58 mm