Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas almindelig hals Kjeldahl Kolbe
Artikelnummer. 11313624
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
101 mm
115 mm
81 mm
Pære: 58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11313624 800 mL 115 mm Pakke med 10
11303624 500 mL 101 mm Pakke med 10
11383614 100 mL Pære: 58 mm Pakke med 10
15547680 300 mL 81 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11313624 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1200/16M
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til bestemmelse af nitrogen
  • Tåler høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 350 mm
Hals stil Almindelig
Diameter (metrisk) Udvendig 115 mm