Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas almindelig hals Kjeldahl Kolbe
Artikelnummer. 11303624
Kapacitet (metrisk):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
101 mm
115 mm
81 mm
Pære: 58 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11303624
Brand: Pyrex 1200/12D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til bestemmelse af nitrogen
  • Tåler høje temperaturer
  • Modstandsdygtig over for kemisk korrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 325 mm
Hals stil Almindelig
Diameter (metrisk) Udvendig 101 mm