Få mere at vide
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Column
Beskrivelse
- With chemically resistant glass sintered disc
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Body O.D: 14mm |
| Diameter (metrisk) ydre rør | 8 mm |
| Længde (metrisk) jakke | 355 mm eksklusive frempind, 45 mm frempind |
| Mængde | 30 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Type | Plain Column |