Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas ikke-vakuum-ekssikkatorer
Artikelnummer. 12476947
Skift visning
Højde (metrisk):
85 mm
120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
170 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
12476947 120 mm 220 mm Hver
12466947 85 mm 170 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12476947 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1591/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3491.25 DKK
    2832.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 658.26 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Enkelt design til tørring under atmosfærisk tryk.
  • Robust ekssikkatorbund og låg i borosilikatglas
  • Slebne glasflanger
  • Pladerne er placeret på en indvendig afsats i bunden
  • Vælg mellem 2 størrelser - til at rumme plader med en diameter på 150 mm eller 200 mm
  • Tilbehør metal perforeret plade tilgængelig
Tekniske data
Produkttype Ikke-vakuum ekssikkator
Inkluderer Komplet ekssikkator
Størrelse Plade: 200 mm
Højde (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 220 mm