Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas, ikke-vakuum-ekssikkatordæksel
Diameter (metrisk) Indvendig:
Flange: 170 mm
Flange: 220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas
Reservedæksel til ikke-vakuum ekssikkator
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reservedæksel |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | til tørring under atmosfærisk tryk |
| Til brug med (udstyr) | Ikke-vakuum ekssikkator |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Flange: 170 mm |