Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas smal hals rundbundet kogekolbe
Artikelnummer. 12099002
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12099002 250 mL 85 mm Pakke med 10
10327899 10 L 279 mm Hver
12579095 100 mL 65 mm Pakke med 10
10587670 20 L 345 mm Hver
12029012 2000 mL 166 mm Pakke med 10
10754972 2000 mL 166 mm Hver
10079139 4 L 207 mm Hver
12569095 50 mL 50 mm Pakke med 10
10089139 6 L 236 mm Hver
12009012 500 mL 105 mm Pakke med 10
12019012 1000 mL 131 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12099002 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1100/12D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstandsdygtig over for kemisk korrosion og termisk chok
  • Overholder ISO 1773
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas som giver fremragende modstandsdygtighed over for kemisk korrosion og termisk stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 144 mm
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 85 mm
Lukkestørrelse 29