Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals, fladbundet kogekolbe
Artikelnummer. 11982609
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Højde (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 11982609
Brand: Pyrex 1070/24D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas smalhals fladbund kogekolbe overholder ISO 1773 standarder. Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne. Inkluderer hvid emaljemarkeringsplet, mens flad bund forhindrer spild.
  • Overholder ISO 1773
  • Flad base til at stå på bænke og kogeplader mv
  • Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød
  • Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne
  • Med hvid emalje markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 1773
Diameter (metrisk) Indvendig hals 36 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 200 mm
Hals stil Smal
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm