Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals, fladbundet kogekolbe
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Højde (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Overholder ISO 1773
- Flad base til at stå på bænke og kogeplader mv
- Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød
- Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne
- Med hvid emalje markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 45 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Hals stil | Smal |
| Bund form | Flad |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 166 mm |