Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals, fladbundet kogekolbe
Artikelnummer. 10650191
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Højde (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig hals Højde (metrisk) unitSize
10650191 10 L 280 mm 57 mm 360 mm Hver
10009569 100 mL 64 mm 18 mm 110 mm Hver
10211560 12 L 300 mm 57 mm 465 mm Hver
10662111 20 L 341 mm 60 mm 558 mm Hver
10801601 2000 mL 166 mm 45 mm 250 mm Pakke med 10
12549085 50 mL 50 mm 18 mm 100 mm Pakke med 10
10650001 6 L 237 mm 57 mm 340 mm Hver
12079002 250 mL 85 mm 30 mm 140 mm Pakke med 10
12089002 500 mL 105 mm 30 mm 170 mm Pakke med 10
11982609 1000 mL 131 mm 36 mm 200 mm Pakke med 10
10640001 4 L 207 mm 45 mm 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10650191 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1070/38D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød. Pyrex™ Borosilikatglas smalhals fladbund kogekolbe overholder ISO 1773 standarder. Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne. Inkluderer hvid emaljemarkeringsplet, mens flad bund forhindrer spild.
  • Overholder ISO 1773
  • Flad base til at stå på bænke og kogeplader mv
  • Fremstillet af Pyrex™ glas for høj modstand mod termisk stød
  • Fremragende kemisk holdbarhed for kontamineringsfri ydeevne
  • Med hvid emalje markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773
Diameter (metrisk) Indvendig hals 57 mm
Kapacitet (metrisk) 10 L
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 360 mm
Hals stil Smal
Bund form Flad
Diameter (metrisk) Udvendig 280 mm