Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Højde (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Krop: 69 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Beskrivelse
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
- Overholder ISO 1773 og DIN 12353
- Erlenmeyer mønster
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | Ja |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Form | Konisk |
| Skriveflade | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Lukkestørrelse | 11 |