Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
Brand: Pyrex 1130/03
931.42 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
- Overholder ISO 1773 og DIN 12353
- Erlenmeyer mønster
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
Tekniske data
ISO 1773, DIN 12353 | |
Borosilikatglas | |
52 mm | |
Ja | |
25 mm |
5 mL | |
Ja | |
Konisk | |
Ja | |
11 |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
New Offer Save Up to 87%