Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals Artikelnummer.: 12519115
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Artikelnummer. 12519115
300 mL, 156 mm, 87 mm, Pakke med 10
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Højde (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Krop: 69 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 12519115
Brand: Pyrex 1130/16D
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Overholder ISO 1773 og DIN 12353
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 156 mm
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 87 mm
Lukkestørrelse 33
Product Information
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals >