Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Artikelnummer. 11962568
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Højde (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Krop: 69 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
11962568 100 mL 105 mm 64 mm Pakke med 10
10348669 200 mL 131 mm 79 mm Pakke med 10
10460160 3000 mL 310 mm 187 mm Pakke med 2
10765332 5 L 365 mm 220 mm Hver
11972568 25 mL 70 mm 42 mm Pakke med 10
11961566 2000 mL 280 mm 166 mm Pakke med 10
11982568 50 mL 85 mm 51 mm Pakke med 10
12579105 5 mL 52 mm 25 mm Pakke med 10
12589105 10 mL 60 mm 30 mm Pakke med 10
11902619 250 mL 145 mm 85 mm Pakke med 10
11912619 500 mL 180 mm 105 mm Pakke med 10
11922619 1000 mL 220 mm 131 mm Pakke med 10
11910905 150 mL 118 mm 74 mm Pakke med 10
12519115 300 mL 156 mm 87 mm Pakke med 10
15685767 125 mL 117 mm Krop: 69 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11962568 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1130/06D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Overholder ISO 1773 og DIN 12353
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 105 mm
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm
Lukkestørrelse 17