Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Description
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
- Overholder ISO 1773 og DIN 12353
- Erlenmeyer mønster
- Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
- Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 1773, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | Ja |
| Højde (metrisk) | 180 mm |
| Form | Konisk |
| Skriveflade | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 105 mm |
| Lukkestørrelse | 29 |