Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
Brand:  Pyrex 1130/10D
589.71 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11910905
  • 4740.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Overholder ISO 1773 og DIN 12353
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
ISO 1773, DIN 12353
Borosilikatglas
118 mm
Ja
74 mm
150 mL
Ja
Konisk
Ja
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals > Kapacitet: 150 ml