Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer med smal hals
Artikelnummer. 10765332
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Højde (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Krop: 69 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 10765332
Brand: Pyrex 1130/36D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til en lang række laboratorieforsøg. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolbe med smal hals er DIN ISO 1773 kompatibel.
  • Overholder ISO 1773 og DIN 12353
  • Erlenmeyer mønster
  • Fremstillet af Pyrex™ borosilikatglas for højeste modstandsdygtighed over for termisk stød og kemisk korrosion
  • Hvide emalje gradueringer og markeringsplet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1773, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer Ja
Højde (metrisk) 365 mm
Form Konisk
Skriveflade Ja
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 220 mm
Lukkestørrelse 45