Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker med smal mund med glasprop
Artikelnummer. 12643292
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12643292 100 mL Pakke med 10
11397854 250 mL Hver
12653292 250 mL Pakke med 10
11307864 500 mL Pakke med 10
11317864 1000 mL Pakke med 10
15537690 2000 mL Pakke med 30
11337864 5000 mL Hver
11347864 10,000 mL Hver
11357864 20,000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12643292 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1521/04D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar reagenser, analytiske standarder og dyrkningsmedier i disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker med smal mund med glasprop har fremragende kemisk resistens og kan modstå høje temperaturer.
  • Overholder ISO 4796-2
  • Leveres med solid glasprop
  • Pyrex™ borosilikatglas med slebet hals
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) Indvendig hals 14 mm
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Certificeringer/compliance ISO 4796-2
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 106 mm
Lukningsmateriale Glas
Lukkestørrelse 14/15 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Lukketype Prop