Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflasker med smal mund med glasprop
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 30
Descripción
- Overholder ISO 4796-2
- Leveres med solid glasprop
- Pyrex™ borosilikatglas med slebet hals
- Autoklaverbar
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 19 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| nr. pr. pakke | 10/PK |
| Certificeringer/compliance | ISO 4796-2 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Lukkestørrelse | 19/26 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido